Kluczowe dokumenty
119180
Methyl 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-furancarboxylate, mixture of cis and trans
technical grade, 85%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
118-121 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1OC(OC)(C=C1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O5/c1-10-6-4-5-8(12-3,13-6)7(9)11-2/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
GHVXSSBZJZUDSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dihydro-2,5-dimetoksy-2-furankarboksylan metylu powstaje podczas elektrochemicznej dimetoksylacji metylo-2-furoinianu w ceramicznym mikroreaktorze elektrochemicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Virginie Mengeaud et al.
Lab on a chip, 2(1), 39-44 (2004-04-22)
A ceramic electrochemical reactor (CEM) devoted to electrosyntheses was developed. The CEM was constituted by the assembly of five structured ceramic layers. On one layer, platinum interdigitated band electrodes with a submillimetre interelectrode gap were screen-printed. The microreactor chamber was