Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-376-9
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
mp
197-199 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Cc1ccc(O)c(I)n1
InChI
1S/C6H6INO/c1-4-2-3-5(9)6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
InChI key
HRZOWBGCOJWHDY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 119024-1G | 04061825752105 |