Merck
116815
Sigma-Aldrich
Acetoxytrimethyllead(IV)
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2Pb(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Pb](C)(C)C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H M Holden et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 291(1), 187-194 (1991-11-15)
The three-dimensional conformation of a protein provides a wealth of biochemical information and with the advent of cloning techniques that allow the preparation of proteins almost at will, a renewed interest has arisen in the crystallographic determination of protein structures.
P D Sun et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 56(Pt 2), 161-168 (2000-02-10)
A heavy-atom screening method aided by mass spectrometry is described here. Using mass spectrometry, several heavy-atom compounds have been screened in order to obtain potential phasing derivatives for the crystals of a human immunoglobulin Fc receptor, Fc gamma RIII. Of