Merck
116173
2-Bromo-3-pyridinol
99%
Synonim(y):
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Wybierz wielkość
5 G
173,00 zł
25 G
526,50 zł
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-547-5
Beilstein/REAXYS Number:
109829
MDL number:
Assay:
99%
Pozwól nam pomóc
InChI key
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
SMILES string
Oc1cccnc1Br
assay
99%
mp
185-188 °C (lit.)
functional group
bromo
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
662720632147703966
assay
99%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
185-188 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
93-98 °C
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
aldehyde, bromo
functional group
bromo, nitrile
Application
2-Bromo-3-pyridinol has been used in the preparation of 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol[1]. It has also been used in the total synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid[2].
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Halogenation of Pyridinols using Bis(sym-collidine)iodine(I) and Bis(sym-collidine)bromine(I) hexafluorophosphate.
Tetrahedron Letters, 38(14), 2467-2470 (1997)
Meaghan M O'Malley et al.
Organic letters, 8(12), 2651-2652 (2006-06-02)
The first total synthesis of pterocellin A (1) was achieved in 10 linear steps from commercially available kojic acid (6) and 2-bromo-3-pyridinol (11) in a convergent sequence. The key constructive steps are a directed lithiation to couple two pyridines and