Merck
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Synonim(y):
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
186-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)