Merck
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentenoic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-4,5-dehydro-L-leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4·C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (HPLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
Klucz InChI
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)