Kluczowe dokumenty
113980
7-Methoxyindole
97%
Synonim(y):
NSC 100739
About This Item
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.612 (lit.)
bp
108-110 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-8-4-2-3-7-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors
- Reactant for preparation of benzoylpiperazinyl-indolyl ethane dione derivatives as HIV-1 inhibitors
- Reactant for preparation of bis(indolyl)alkanehydroxamic acids as histone deacetylase inhibitors
- Reactant for preparation of β-carboline-1-carboxylic acids as inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?