Merck
112240
Sigma-Aldrich
Cyclododecanemethanol
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
Numer MDL:
Próba
95%
ciąg SMILES
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
Klucz InChI
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)