Merck
111201
Sigma-Aldrich
trans-3-Nonene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
gęstość
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\CC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)