Merck
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
Klucz InChI
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Metylo-5-heksen-3-ol może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)