Kluczowe dokumenty
10910
Methyl 3-oxovalerate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5% (GC)
Synonim(y):
PEM, Methyl 3-oxopentanoate, Methyl propionylacetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
Beilstein:
1753684
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Próba
≥98.5% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)CC(=O)OC
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?