Merck
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
146-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)