Merck
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
Synonim(y):
4-Chlorobenzhydryl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(C6H5)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.603 (lit.)
bp
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)