Przejdź do
101893
Perfluorobenzofenon
98%
Synonim(y):
Decafluorobenzophenone, Perfluorobenzophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F5COC6F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-717-8
Beilstein/REAXYS Number:
2066476
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
757,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
90-95 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
InChI key
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluorobenzofenon został wykorzystany w syntezie fluorowanych akrydonów i akrydyn.
Biochem/physiol Actions
Alkoholowy roztwór perfluorobenzofenonu generuje anion ketylowy i rodnikowy, które można badać za pomocą widm elektronowego rezonansu spinowego. Perfluorobenzofenon ulega fotolizie tworząc rodnik ketylowy (C6F5)C.OH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
301485B89205D251
description
98%
description
98%
description
98%
description
reagent grade, 98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200, 100
Quality Level
300, 100
Quality Level
100
mp
90-95 °C (lit.)
mp
-
mp
−67 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
ketone, fluoro
functional group
chloro
functional group
amine
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)