Informacje o tej pozycji
assay
≥96.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.333
bp
82 °C/12 mmHg
mp
15 °C
density
1.678 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCS
InChI
1S/C10H5F17S/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
InChI key
URJIJZCEKHSLHA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 38840-2.5L-F | 04061837851261 |
| DX1543-1 | 04061839419407 |
| 270555-18L | 04061837478161 |
| 270555-4L | 04061837284793 |
| 271012-1L | 04061826143605 |
| 271012-250ML | 04061837532146 |
| 271012-6X1L | 04061826143629 |
| 154806-2L | 04061838741646 |
| 5895822000 | 04065267987460 |
| 5895820250 | 04065267987446 |
| 8032352500 | 04022536379548 |
| 8032351000 | 04022536379531 |