Merck
ADVH98DE6A3C
AChemBlock
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-14-11-6-5-9(8-12(11)15-2)10-4-3-7-13-10;/h5-6,8,10,13H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
IZGVNRZKRJIPPG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38508-2-3-4-dimethoxyphenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
2-(3,4-dimethoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38508-2-3-4-dimethoxyphenyl-pyrrolidine-hydrochloride.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)