Merck
AABH97D294D6
AA BLOCKS, INC.
tert-Butyl 4-(3-(4-bromophenoxy)propyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.33
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-(4-bromophenoxy)propyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H27BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)21-12-10-20(11-13-21)9-4-14-23-16-7-5-15(19)6-8-16/h5-8H,4,9-14H2,1-3H3
Klucz InChI
UWRQJYUBWWCZEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1467060-86-1
Synonym
tert-Butyl 4-(3-(4-bromophenoxy)propyl)piperazine-1-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1467060-86-1