Merck
AABH97D28E30
AA BLOCKS, INC.
2-Bromo-1-fluoro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.05
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H6BrFO/c1-2-5-12-7-3-4-9(11)8(10)6-7/h1,3-4,6H,5H2
Klucz InChI
PKPUZAGUCCRHQX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1548615-39-9
Synonym
2-Bromo-1-fluoro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1548615-39-9