Kluczowe dokumenty
C4785
Collagenase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, release of physiologically active rat pancreatic islets tested, Type XI-S, 2-5 FALGPA units/mg solid, >1200 CDU/mg solid
Synonim(y):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Polecane produkty
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
>1200 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
masa cząsteczkowa
68-130 kDa
przydatność
release of physiologically active rat pancreatic islets tested
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
substrat
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)