Filtry sterylne Stericup® E i
Steritop® E
Millipore® inżynierowie wprowadzają innowacje dla Twojego laboratorium - i dla naszego świata.
Jeśli jesteś podobny do nas, być może wybrałeś karierę naukową - przynajmniej częściowo - z chęci uczynienia świata lepszym miejscem. Być może prowadzisz ekologiczne praktyki laboratoryjne w swojej grupie z poczucia osobistego zaangażowania w odpowiedzialność za środowisko lub szukasz rozwiązań, które pomogą Ci spełnić instytucjonalne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od motywacji, mamy narzędzia, które mogą pomóc w uzyskaniu (oficjalnego lub honorowego) certyfikatu zielonego laboratorium.
Od ponad sześciu dekad firma Millipore® minds jest liderem w projektowaniu i produkcji urządzeń membranowych na potrzeby filtracji naukowców zajmujących się naukami biologicznymi, ulepszając i podnosząc poziom techniki sterylnej hodowli dzięki kultowemu urządzeniu Stericup minds.sup>® i Steritop® urządzeniami filtrującymi. Nasza misja opracowywania zaufanych narzędzi laboratoryjnych, które są również przyjazne dla środowiska i zrównoważone, doprowadziła do zaprojektowania filtrów Stericup® E i Steritop® E, najnowszych - i najbardziej świadomie opracowanych - członków naszej rodziny filtrów sterylnych.
Jak działa Stericup® E?
Urządzenia Stericup® E stawiają sterylną filtrację na głowie - dosłownie! Wyeliminowaliśmy potrzebę stosowania plastikowego lejka do napełniania, tworząc sposób mocowania standardowych butelek z pożywką lub szklanych naczyń bezpośrednio na jednostce filtrującej. Najpierw odwróć zespół filtra/butelki odbiorczej Stericup® E i nakręć na butelkę zawierającą pożywkę lub bufor. Następnie po prostu odwróć zespół, podłącz do próżni i obserwuj sterylną filtrację.Urządzenia Steritop® E oszczędzają jeszcze więcej plastiku, umożliwiając przymocowanie filtra do własnej kompatybilnej butelki odbiorczej wielokrotnego użytku przed nakręceniem na butelkę zawierającą niefiltrowane media.
Twój wpływ na środowisko, według liczb: |
---|
Niezawodna sterylna filtracja. Mniej plastiku i opakowań.
Nasi inżynierowie znaleźli projekt urządzenia, które zachowuje wyjątkową filtrację Stericup® jednocześnie zapewniając laboratorium sposób na znaczne zmniejszenie zużycia jednorazowych materiałów plastikowych i opakowań. Niezależnie od tego, czy celem jest uzyskanie certyfikatu ekologicznego laboratorium, czy po prostu mniejszy ślad, zarówno filtry Stericup®E, jak i Steritop® E zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezproblemową hodowlę komórek, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko na wiele sposobów.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Wybierz gwint kołnierza (38 mm lub 45 mm), który jest kompatybilny ze szklaną lub plastikową butelką na media/bufor.
- Gwint 38 mm jest zalecany do butelek na nośniki Merck i większości innych standardowych komercyjnych butelek na nośniki.
- Gwint 45 mm jest zalecany do butelek na nośniki z szerszą szyjką (takich jak Gibco®).
- Używaj tylko szklanych lub plastikowych butelek przeznaczonych do zastosowań próżniowych.W przypadku lejka filtrującego Steritop® E należy używać szklanej lub plastikowej butelki z gwintem 45 mm o pojemności nie większej niż 2 litry.
.
![]() |
Oba sterylne filtry Stericup® E i Steritop® E można wkręcić bezpośrednio do praktycznie każdej komercyjnej butelki na media lub szklanej butelki |
![]() |
Produkty Stericup® E wykorzystują znacznie mniej opakowań wykonanych z materiałów, które zmniejszają wpływ na środowisko |
STERICUP® E AND STERITOP® E FILTER UNITS - SUSTAINABILITY CHECKLIST
- Filtry Stericup® E i Steritop® E montuje się bezpośrednio na dowolnej komercyjnej butelce na media lub butelce szklanej:
- Zmniejsza ilość odpadów plastikowych i niebezpiecznych.
- Usprawnia przechowywanie w laboratoriach - co ma kluczowe znaczenie w mniejszych pomieszczeniach do hodowli tkanek, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.
- Zwiększa zgodność laboratorium z instytucjonalnymi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju - lub jest środkiem do osiągnięcia indywidualnych celów w zakresie odpowiedzialności za środowisko.
- Filtry Stericup® E i Steritop® E posiadają etykietę Accountability, Consistency, and Transparency (ACT) Environmental Impact Factor Label, opublikowaną przez My Green Lab®, zapewniając ocenę opartą na procesach produkcyjnych, zużyciu energii i wody, opakowaniach i zużyciu końcowym. Produkty oznaczone etykietą ACT pomagają laboratoriom w wyborze bardziej ekologicznych produktów z dziedziny nauk przyrodniczych. Etykiety ACT można wyświetlić dla każdego produktu Stericup® E i Steritop® E, odwiedzając strony produktów w poniższej tabeli.
- Filtry Stericup® E i Steritop® E są pakowane w indywidualne, nadające się do recyklingu woreczki zapewniające sterylność.
- Podręczniki użytkownika filtrów Stericup® E i Steritop® E są dostępne w formacie cyfrowym, dostępnym tutaj na naszej stronie internetowej lub poprzez zeskanowanie kodu QR na etykiecie opakowania, aby zmniejszyć ilość odpadów papierowych.
- Pudełka i przekładki z tektury falistej Stericup® E i Steritop® E posiadają certyfikat zrównoważonego leśnictwa.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Fact Sheet: Stericup ® E Sustainability
Stericup® E and Steritop® E sterile filters were developed using Design for Sustainability principles to reduce the amount of plastic waste associated with sterile filtration.
- Brochure: Sterile Filtration Product Guide
Reliable Sterile Filtration. Consistent Cultures. Here's a handy guide of reference for all of our Sterile Filtration Products.
- Bardziej ekologiczne produkty i rozwiązania
In 2014, we created Design for Sustainability (DfS)—our gold-standard design approach that keeps sustainability at the forefront of each stage of the product life cycle as we develop, engineer and re-engineer products to minimize environmental and health impact, and simultaneously improve product performance.
- Zrównoważony rozwój
Długoterminowy wpływ napędza nasz zrównoważony sukces; kształtowanie przyszłości poprzez produkty i technologie w celu rozwiązywania globalnych wyzwań.
- Article: Stem Cell Testing of PES Membrane Containing Stericup® Quick Release Filters
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
- Article: T Cell Expansion and Viability Using Stericup®-filtered Media
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
- Article: Mycoplasma Clearance Performance of Stericup® and Steritop® Filters
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Article: Evaluating of Stericup® Quick Release Filtration Devices for Fetal Bovine Serum (FBS) in Cell Culture
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
- Article: Protein Binding in Sterile Filtration of Cell Culture Media
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
- Article: The Importance of Filtration in Ocean Water Research and Environmental Testing
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
- Flyer: Featured Stericup® Publications
Access this handy guide of recent application examples which utilized our Stericup® sterile filtration systems.