Więcej cytokin oznacza jeszcze więcej odkryć
Multipleks z panelami ludzkich cytokin A i B MILLIPLEX®
Cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu są kluczowymi mediatorami funkcji układu odpornościowego, zdolnymi do sygnalizowania poprzez mechanizmy autokrynne, parakrynne i endokrynne. Ich plejotropowe właściwości immunomodulacyjne pozwalają tym biomolekułom reagować na różnorodne bodźce i regulować odpowiedź immunologiczną, promując lub hamując stan zapalny.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A i Panel B
Technologia xMAP® o otwartej architekturze, zastosowana w MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A i Panel B, umożliwia multipleksowanie wielu rodzajów testów biologicznych, skracając czas i koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami.sup>® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A i Panel B umożliwia multipleksowanie wielu rodzajów testów biologicznych, skracając czas, pracę i koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Możliwość dodania wielu sprzężonych kulek do każdej próbki daje możliwość uzyskania wielu wyników cytokin z każdej próbki.
MILLIPLEX®Human Cytokine Panel A i B oferują:
- Możliwość wyboru 38-pleksowego lub 48-pleksowego zestawu wstępnie zmieszanego
- Elastyczność wyboru dowolnej kombinacji analitów z naszego panelu 48 analitów w celu zaprojektowania niestandardowego zestawu, który lepiej spełnia Twoje potrzeby
- Wygodny format pudełka "all-in-one", który zapewnia wszystkie niezbędne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia testu
- Niskie wymagania dotyczące objętości próbki (25 μL/dołek)
- Najwyższa wydajność dzięki rygorystycznemu rozwojowi testu i testom kontroli jakości
Szczegóły paneli
Panele te to 48-pleksowe zestawy do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnych lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy lub osocza oraz w próbkach lizatu tkanek/komórek i supernatantu hodowli:
- MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A: sCD40L, EGF, Eotaxin, FGF-2, FLT-3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GROα, IFNα2, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-22, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES*, TGFα, TNFα, TNFβ, VEGF-A
- MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B: 6Ckine, sCD137, sFAS, sFASL, APRIL, BAFF, BCA-1, CCL28, CTACK, CXCL16, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, GCP-2, Granzyme A, Granzyme B, HMGB1, I-309, IFNβ, IFNω, IL-11, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-24, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, IL-34, IL-35, I-TAC, LIF, limfotaktyna, MCP-2, MCP-4, MIP-1δMIP-3α, MIP-3β, MPIF-1, Perforin, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
- MILLIPLEX® Human Cytokine Panel A + B Combo Packs: Wybierz 76-pleksowy zestaw combo zawierający 38-pleksowy zestaw wstępnie zmieszany z panelem A i 38-pleksowy zestaw wstępnie zmieszany z panelem B lub 96-pleksowy zestaw combo zawierający 48-pleksowy zestaw wstępnie zmieszany z panelem A i 48-pleksowy zestaw wstępnie zmieszany z panelem B. Pakiety Combo oferują wygodne zamawianie i pozwalają zaoszczędzić pieniądze!
* RANTES jest zawsze dostarczany jako oddzielna fiolka z kulkami ze względu na różne wymagania dotyczące rozcieńczania próbek surowicy/osocza. W przypadku pomiaru RANTES w surowicy/osoczu zaleca się użycie zestawu singleplex zawierającego tylko RANTES.
Powiązane zasoby
- Testy multipleksowe cytokin nowej generacji
Testy multipleksowe cytokin MILLIPLEX® umożliwiają kompleksowe badanie układu odpornościowego.
- Cytokine Measurement Consistency
MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrates superior lot-to-lot consistency in immunoassays for reliable results.
- Multipleksowe testy immunologiczne | MILLIPLEX®
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak MILLIPLEX®, umożliwiają jednoczesne badanie biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby w badaniach.
- Neuroimmunology & Neuroinflammation Immunoassays
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
- Quality in MILLIPLEX® Multiplex Kits
Learn more about how you can rely on the quality we build into each MILLIPLEX® multiplex kit to produce results you trust.
- Przegląd technologii testów multipleksowych Luminex® | Testy multipleksowe MILLIPLEX®
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.