Niezawodne tworzenie i obrazowanie sferoid.
Najwyższej jakości komórki 3D z płytkami Millicell®Ultra-low Adhesion
Millicell® Ultra-low Attachment Plates Centrum wiedzy
Modele hodowli komórkowych 3D, stanowiące ważną alternatywę dla tradycyjnych hodowli komórkowych 2D, ściśle odwzorowują struktury biologiczne in vivo. W przypadku zastosowań takich jak eksperymentalne odkrywanie leków, badania nad rakiem i immunologia, modele hodowli 3D mogą być bardziej odpowiednią drogą dla naukowców. Sprawdź nasze centrum edukacyjne hodowli komórek 3D, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego pełnego portfolio hodowli komórek 3D.
Płytka mocująca Millicell® Ultra-low.
Nasze płytki Millicell® Ultra-low Attachment (ULA) to narzędzie do hodowli komórek 3D, które promuje samoorganizację jednolitych sferoidów. Przezroczyste płytki z dnem w kształcie litery U umożliwiają tworzenie sferoidów w środowisku bez rusztowań i o wysokiej przepustowości. Od wysiewu komórek po utrwalanie, barwienie i obrazowanie, płytki Millicell® ULA są idealne do komórek i zastosowań. Odpowiadamy na pytania dotyczące płytek ULA Millicell®, takie jak:
- Czym są płytki ULA Millicell®?
- Jak wypadają w porównaniu z innymi płytkami ULA?
- Jak naukowcy mogą wykorzystać płytki ULA firmy Millicell®?
- Która płytka do hodowli 3D jest idealna do danego zastosowania?
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat płytek ULA Millicell®, często zadawanymi pytaniami i niektórymi zastosowaniami, które można wykonać przy użyciu tych płytek.Zażądaj więcej informacji od naszych ekspertów.
Czym są płytki ULA firmy Millicell®?
Płytki hodowlane Millicell® ULA to płytki o ultraniskim poziomie mocowania, które promują montaż sferoidów bez rusztowań w formacie gotowym do użycia. Płytki są kompatybilne z płynnymi systemami zrobotyzowanymi i umożliwiają badaczom tworzenie pojedynczych, samodzielnie zagregowanych sferoidów lub ciał embrioidalnych na studzienkę. Płytki Millicell® ULA umożliwiają tworzenie sferoidów, analizę testów i obrazowanie fluorescencyjne na tej samej płytce.
Płytki Millicell® ULA są wstępnie pokryte stabilną, niecytotoksyczną i niewiążącą powierzchnią dla komórek. Ten unikalny ultra-hydrofilowy polimer pomaga badaczom ułatwić naturalne, spontaniczne tworzenie sferoid. Polimer jest kowalencyjnie związany z powierzchnią studzienki i ma wysoką przejrzystość optyczną, dzięki czemu płytki Millicell® ULA doskonale nadają się do utrwalania, barwienia oraz obrazowania jasnego pola i mikroskopii konfokalnej w płytce.
Rysunek 1.Schemat tworzenia sferoid w płytkach ULA Millicell®.
Rozpuszczalnik organiczny: |
---|
Środek powierzchniowo czynny: |
---|
Legenda: |
---|
Rysunek 2.Reprezentatywne obrazowanie jasnego pola i mikroskopia konfokalna sferoidów A549 utworzonych i obrazowanych w płytkach ULA Millicell®.
Millicell® ULA Imaging
Płytki Millicell® ULA mają wysoką przejrzystość optyczną i są kompatybilne zarówno z obrazowaniem jasnego pola, jak i mikroskopią konfokalną. Sferoidy A549, utworzone w płytkach Millicell® ULA, zostały zobrazowane w mikroskopii jasnego pola i mikroskopii fluorescencyjnej, aby zademonstrować przejrzystość optyczną płytek.
Płytki Millicell® ULA są zalecane do obrazowania konfokalnego przy obiektywie mniejszym niż 20x. Mikroskopia konfokalna została wykonana na mikroskopie ImageXpress, podczas gdy obrazowanie w jasnym polu zostało wykonane na automatycznym mikroskopie BioTek Lionheart.
Rysunek 3.Obrazowanie w jasnym polu A) A549, B) HeLa i C) zaokrąglenia sferoidów MCF7 z odpowiednią kwantyfikacją.
Evaluating Spheroid Formation and Roundness in Millicell® ULA
Płytki Millicell® ULA ułatwiają jednolite formowanie sferoidów w skalowalnych hodowlach komórkowych. Wykorzystaliśmy płytki do ilościowej oceny formowania sferoid poprzez obliczenia okrągłości i kolistości sferoid.
Zapewniamy protokół formowania sferoid przy użyciu komórek A549, HeLa i MCF7 oraz pokazujemy, jak obliczyć okrągłość i kolistość, dwa pomiary ilościowe, które pokazują jednorodność i zwartość sferoid. Określając ilościowo okrągłość i kolistość sferoidy, naukowcy mogą również monitorować macierz pozakomórkową, która utworzyła się wokół sferoidy.
Rysunek 4.Mikroskopia konfokalna komórek HeLa przy użyciu obiektywu 10X. Góra: Sferoidy HeLa utworzone w płytkach ULA Millicell®; Dół: Sferoidy HeLa utworzone na płytkach ULA Competitor A.
Płytki ULA firmy Millicell® vs. konkurencyjne płytki ULA
Płytki ULA, czyli płytki o bardzo niskim poziomie przylegania, zawierają warstwę hydrożelu, która jest kowalencyjnie związana z powierzchnią dołka. Ta hydrożelowa warstwa hamuje przyczepianie się komórek do płytki, minimalizując wchłanianie białek oraz aktywację enzymów i komórek, a także pomaga tworzyć sferoidy w dołkach.
Porównaliśmy nasze płytki ULA Millicell® z konkurencyjnymi płytkami ULA (Konkurent A), aby zademonstrować, jak formowanie sferoidów, okrągłość i kolistość mogą się różnić między tymi dwoma płytkami. Z ergonomicznego punktu widzenia istnieją subtelne różnice między kształtami płytek i pokrywek w obu płytkach, a płytki Millicell® ULA mają wyraźniejsze oznakowanie na powierzchni płytki. Monitorowaliśmy tworzenie sferoidów kilku linii komórkowych, czy linie sferoidalne rosły pomyślnie i czy istniała różnica w wydajności płytek.
Powiązane zasoby
- Corning® Spheroid Microplates
Understand how Corning® Spheroid Microplates can be used for generating and culturing tumor spheroids in a 96-well spheroid microplate format.
- Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) Plate FAQs
Learn how to grow spheroid cultures in ULA plates, the common applications and benefits of ULA plates for 3D cell culture, Millicell® ULA plate dimensions, plate handling, troubleshooting, and more.