Niestandardowe oligole cGMP
Jeśli komercjalizujesz diagnostykę molekularną (MDx), tworzysz testy laboratoryjne (LDT) lub prowadzisz badania przedkliniczne, Twój ostateczny zestaw, test lub modalność musi mieć nadzwyczajny poziom jakości, aby spełnić surowe normy regulacyjne lub badawcze. W przypadku surowców oligonukleotydowych dostępnych z niestandardowymi specyfikacjami, jedyną opcją, którą należy rozważyć, jest Custom cGMP Oligos.
Tutaj możesz dowiedzieć się o naszych możliwościach produkcji oligo cGMP, a także poprosić o konsultację, aby określić, które z naszych różnych produktów najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
ZESTAW
Fundamentem Custom cGMP Oligos jest nasz zestaw składający się z trzech laboratoriów: Syntezy, Oczyszczania i Kontroli Jakości.
- Produkowane zgodnie z amerykańską GMP (21 CFR 820)
- Wypełniane w sklasyfikowanym pomieszczeniu czystym ISO 14644-1:2015 klasa 8
- Zakład posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 13485
Korzyści z oligomerów wytwarzanych zgodnie z tymi systemami jakości i produkcji obejmują:
- Kontrolowane i zatwierdzone procesy
- Szeroka identyfikowalność materiałów
- Zgodność między partiami
- Powtarzalne wyniki
- Pojemności
Produkcja oligos w tym zestawie maksymalizuje ograniczanie ryzyka poprzez minimalizowanie prawdopodobieństwa zanieczyszczenia, pomieszania, odchyleń, awarii i innych błędów, co z kolei zapewnia, że produkty oligo spełniają rygorystyczne wymagania MDx, LDT i badań przedklinicznych.
KLUCZOWE UWAGI
Przy wyborze dostawcy, co najmniej kluczowe jest zapewnienie, że każda operacja cGMP zapewnia następujące elementy:
- Jakość - wydajność oligo jest podstawą zestawu, testu lub badania przedklinicznego. Korzystanie z najwyższej jakości surowców pomaga zapewnić, że nie dojdzie do utraty działalności lub bezużytecznych danych z badań.
- Dokumentacja - potrzebujesz dowodów wymaganych kontroli jakości. Certyfikat analizy (CoA) jest jednym z najważniejszych dowodów. Rejestr partii jest również istotny, ponieważ umożliwia identyfikowalność na potrzeby audytów i dowód zgodności z przepisami.
- Czas realizacji - otrzymanie zamówienia tak szybko, jak to możliwe, jest niezbędne do utrzymania własnych operacji zgodnie z planem. Nasze usprawnione operacje zapewniają, że oligo są produkowane i dostarczane tak szybko, jak to możliwe.
- Możliwości produkcyjne - bez możliwości szybkiego rozpoczęcia produkcji zamówienia, niemożliwe jest zapewnienie, że oligo są dostarczane szybko. Jako nowy dostawca cGMP, obecnie posiadamy zdolność do realizacji wymagających projektów.
- Możliwość skalowania - Twój zestaw lub test jest lub będzie skuteczny lub potrzebujesz większych ilości surowców do badań przedklinicznych. Mamy możliwość skalowania wraz z Tobą, czy to od badań i rozwoju do wzrostu poza komercjalizację lub potrzebę coraz większych badań.
- Wsparcie łańcucha dostaw - będziesz chciał aktualizacji lub możesz napotkać wyzwania. Mamy zespoły obsługi klienta i obsługi technicznej, które mogą Ci pomóc. Jeśli prowadzisz mniejszą działalność, możesz potrzebować pomocy regulacyjnej. Nasz globalny zespół może być w stanie pomóc. Nawet jeśli Twój obecny dostawca dobrze spełnia te wymagania, rozważ zakwalifikowanie dodatkowego dostawcy. Pandemia pokazała, że zwykła działalność może zostać odsunięta na bok w sytuacjach kryzysowych.
FORMOWANIE PARTNERSTWA
W ramach naszego Komercyjna oferta Oligos, wierzymy, że tworzenie partnerstw z klientami jest ważne dla wspierania udanych kampanii produkcyjnych Custom cGMP Oligos.
The Process
Ten proces jest sugerowanym przewodnikiem, a nie wymogiem. Na przykład, podczas gdy większość klientów wymaga umów o zachowaniu poufności i prosi o przeprowadzenie audytów witryn, jeśli tego nie zrobisz, pominiemy te kroki i przyspieszymy proces.
Przydzielenie kierownika projektu
Osoba ta jest głównym punktem kontaktowym i jest odpowiedzialna za koordynację działań zespołu, zarządzanie harmonogramami i zapewnienie pomyślnej realizacji projektu.
Ocena specyfikacji
Zespół projektowy dokładnie ocenia Twoje wymagania. Analizuje aspekty techniczne i praktyczne, aby zapewnić dogłębne zrozumienie Twoich potrzeb.
Wizyta na miejscu, spotkanie z zespołem i przeprowadzenie audytu
Odwiedź nasz zakład produkcyjny, aby zebrać informacje na miejscu i spotkać się z zainteresowanymi stronami. Dodatkowo, jeśli będzie to wymagane, przeprowadzimy audyt, aby upewnić się, że wymagane standardy zapewnienia jakości są spełnione.
Rozpoczęcie rozwoju i produkcji
Etap ten obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do stworzenia gotowego oligo zgodnie z ustaloną specyfikacją.
Dostarczaj tak szybko, jak to możliwe
Dostarczaj oligole w odpowiednim czasie, aby pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w ten proces, zapoznaj się z sekcją Project Expertise w naszej ofercie Commercial Oligos. Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale badań i rozwoju, rozwoju procesów, produkcji czy zaopatrzenia, nasza elastyczność spełni wymagania Twojej konkretnej roli.
NASZE MOŻLIWOŚCI
W ramach naszej oferty Oligosy komercyjne, nasze oligosy niestandardowe cGMP charakteryzują się spójnością i najwyższą jakością. Niezależnie od tego, czy chcesz skomercjalizować lub opracować test w oparciu o qPCR, amplifikację izotermiczną, NGS lub inną technologię, nasze produkty zapewniają właściwą równowagę między szerokością i głębokością.
Custom DNA Oligos
Podstawowe startery PCR, startery SYBR® Green Primers, startery do amplifikacji izotermicznej, startery do sekwencjonowania i inne.
Specyfikacje | |
---|---|
Ilości | µg do multi-g |
Oczyszczanie | Desalt & HPLC |
Długości sekwencji | 7 - 100 zasad |
Modyfikacje | Najczęściej dostępne komercyjnie |
Formaty |
|
Custom qPCR Pproby
Sondy podwójnie znakowane, Molecular Beacons & Sondy LightCycler®.
Specyfikacje | |
---|---|
Ilości | µg do multi-g |
Oczyszczanie | HPLC |
Długości sekwencji | 7 - 50 zasad |
Modyfikacje |
|
Formaty |
|
Next-Gen Sequencing Oligos
Niestandardowe adaptery do sekwencjonowania nowej generacji.
Specyfikacja | |
---|---|
Ilości | g do multi-g |
Oczyszczanie | NGSO-Gold (zastrzeżony): <0.25% zanieczyszczeń krzyżowych |
Długości sekwencji | 10 - 80 zasad . |
Modyfikacje |
|
Formaty |
|
KONTROLA JAKOŚCI
Liczne kontrole jakości są wbudowane w proces produkcji. Te opisane tutaj dotyczą produktów końcowych.
Standardowe kontrole jakości:
- Weryfikacja tożsamości sekwencji za pomocą spektrometrii mas
- Kwantyfikacja za pomocą spektroskopii UV
- Sprawdzenie wyglądu za pomocą inspekcji
Opcjonalne kontrole jakości:
- Weryfikacja czystości za pomocą analitycznej HPLC
- Pomiar DNaz/RNaz
- Testowanie endotoksyn
W zależności od technologii, możliwe jest również testowanie funkcjonalne produktów w końcowym zastosowaniu.
Network error: Failed to fetch