C6 Cell Line from rat
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090409, rat nerve (glial tumor), Neuronal
Sinónimos:
C-6 Cells, RGC-6 Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat nerve (glial tumor)
descripción
Rat glial tumor
envase
tube of 5 μg 92090409-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090409-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 42
morfología
Neuronal
productos
S-100 protein, somatotrophin
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)