U-251 MG cell line human
9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Sinónimos:
U-251MG Cells, U251 Cells, U251N Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
U-251 MG cell line human, 09063001
origen biológico
human brain
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Pleomorphic/astrocytoid
productos
Contains GFAP positive cells
receptores
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
- for the extraction of cancer stem cells from U-251 human glioblastoma cell line
- to study the mechanism of Pax6 (paired box protein)-associated increase in expression of Dkk3 (Dickkopf 3)
- to study the role of JARID1B (jumonji AT-rich interactive domain 1B) in the pathogenesis of glioma
- to study the therapeutic efficacy of Irinophore C combined with temozolomide in glioblastoma tumor model
Perfil del ADN
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)