PHR2041
Fluoxetine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1279826
familia API
fluoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5 mL
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)