PHR1823
Budesonide Related Compound L
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Impurity L (PhEur), 11-Ketobudesonide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1078289
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
budesonide
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@@]2([C@H](OC1CCC)C[C@@H]3[C@@]2(CC(=O)[C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]54C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Clave InChI
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)