BP894
Budesonide impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Budesonide, 16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
budesonide
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Clave InChI
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Adrenal gland
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.
Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.