BP818
Sacarosa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sucrose
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
185-187 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)