MABS519-AF488
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1, Alexa Fluor™ 488
clone 11F12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51, P40
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11F12.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP63(8626)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated version (Cat. No. MABS519) has been shown to work in WB, IH(P).
Signaling
Signaling Neuroscience
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected P40 in NIH/3T3 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable