Merck
5.00859
SAFC
(±)-α-Tocoferol
dry powder, (50 g all-rac-a-tocopheryl acetate in 100 g subst), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DL-todo-rac-α-Tocoferol, Vitamina E
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
430.71
Beilstein/REAXYS Number:
94012
MDL number:
UNSPSC Code:
12352401
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
dry powder
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Vitamin E protects cells against free radicals. It is used in skin and hair care products, as well as in dietary supplements. Vitamin E dry powder (50 g all-rac-α-tocopheryl acetate in 100 g substance) Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.