CLS353082
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 5 ‑ 50 mL, cap, blue plug seal
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
cap blue plug seal
graduated 5 ‑ 50 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353082
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
50 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)