Merck
InicioProductosMaterial de laboratorioManipulación de muestrasRecipientes y almacenamiento de laboratorio
Recipientes y almacenamiento de laboratorio
Laboratorios eficientes con soluciones de almacenamiento eficaces
Un laboratorio organizado facilita la localización y la recarga de los suministros según necesidad, reduciendo los residuos y los pedidos de última hora, a la vez que aumenta la eficiencia y la productividad. Ofrecemos soluciones de almacenamiento de laboratorio flexibles y esenciales, como botellas y garrafones, placas, gradillas y cajas, depósitos, películas de sellado, y tubos que protegen los materiales y permiten a los investigadores completar eficazmente sus tareas diarias, al tiempo que contribuyen a mantener organizados los espacios del laboratorio.   
  • Recipientes en una variedad de tamaños y materiales para satisfacer las necesidades de compatibilidad química, de temperatura y de muestra
  • Opciones que ahorran espacio para espacios de laboratorio pequeños o muy poblados
  • Diseños inteligentes para materiales compartidos y comunes
  • Soluciones que permiten el seguimiento y la localización del inventario
Las soluciones de almacenamiento de laboratorio deben seleccionarse en función de la aplicación, el procedimiento de trabajo, la capacidad y el material de almacenamiento previsto. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Botellas y garrafones
Las botellas se utilizan con mayor frecuencia para almacenar productos químicos, disolventes y otros líquidos, y están disponibles en formas específicas para adaptarse a las necesidades de recuperación, seguridad y almacenamiento. Los frascos pueden ser de vidrio, por su falta de reactividad, o de varios plásticos, que tienen diferentes compatibilidades químicas. El vidrio transparente o los plásticos naturales permiten la máxima visibilidad. Se recomienda el uso de vidrio tintado en ámbar y plásticos opacos para materiales sensibles a la luz. Las botellas pueden ser desechables o estar fabricadas con materiales que soporten la esterilización en autoclave o la limpieza para su reutilización según sea necesario.
Los garrafones son ideales para el almacenamiento y el transporte de mayores volúmenes de líquidos con la ventaja de disponer de espigas para acceder fácilmente al contenido.
Placas de almacenamiento
Nuestra selección de microplacas de almacenamiento de polipropileno de 48, 96 y 384 pocillos y placas de pocillos profundos Corning®, Brand® y Nunc® son una solución económica y fiable para el almacenamiento de las muestras para cribado de alto rendimiento y ensayos de baja adsorción en aplicaciones de descubrimiento de fármacos, biología molecular y genómica.
Gradillas y cajas
Las gradillas se utilizan para soportar, organizar y almacenar varios tipos de material de vidrio, instrumental de laboratorio y otros artículos. Existen gradillas de laboratorio para pipetas, tubos de ensayo, microtubos, viales, placas de Petri, microplacas y otros materiales de laboratorio. Las gradillas están hechas de una variedad de materiales, como metal liso y recubierto de epoxi, madera y varios plásticos. Las gradillas para tubos de ensayo y microtubos tienen aberturas de varios tamaños para adaptarse a los diámetros específicos de los tubos. 
Las cajas están disponibles en una variedad de tamaños y formas, con y sin divisores, y en diferentes materiales para satisfacer los requisitos de compatibilidad química y de temperatura.
  • Cajas y recipientes generales utilizados para el almacenamiento y el transporte de productos y muestras.
  • Las cajas de portaobjetos se utilizan para almacenar, organizar y transportar de forma segura los portaobjetos del microscopio.
  • Las cajas de criogenización y de congelador, disponibles en policarbonato o en cartón repelente al agua, se utilizan para almacenar materiales en congeladores de criogenización y de baja temperatura. Estas cajas están disponibles con divisores diseñados para adaptarse a varios tamaños de tubos. Las cajas de policarbonato para almacenamiento de viales de criogenización pueden configurarse con cubiertas transparentes para una fácil identificación de las muestras. 
Láminas y películas selladoras
Las películas y las láminas proporcionan un sellado hermético, protegiendo los materiales almacenados en tubos, placas, matraces y otros recipientes. Existen juntas adhesivas transparentes para visibilidad de las muestras y se proporcionan también en colores opacos para materiales sensibles a la luz. Los sellos térmicos ofrecen una mayor compatibilidad química y a la temperatura. Las películas flexibles, como las películas Parafilm® de parafina y las DuraSeal® de polietileno, pueden estirarse en recipientes de diversas formas para evitar la evaporación. Las películas de aluminio están diseñadas para sellar placas de PCR y otras muestras en condiciones de almacenamiento en frío o caliente. Las juntas permeables a los gases son ideales para aplicaciones de cultivo celular cuando se requiere el intercambio de CO2.
Descubra cómo elegir la película de sellado adecuada en nuestro árbol de decisión de la película de sellado.
Tubos
Los tubos se utilizan para la recogida, el transporte, el almacenamiento y el análisis de muestras sólidas o líquidas. Algunos tubos están diseñados para uso general, pero tubos específicos de aplicación, como tubos de ensayo, los tubos de cultivo, los tubos de centrífuga, los tubos de microcentrífuga, los tubos de PCR y los criotubos están diseñados para satisfacer requisitos específicos de temperatura, fuerza, esterilidad y compatibilidad química. Pueden seleccionarse diversos tipos de materiales para tubos de vidrio y plástico en función de su durabilidad, ausencia de reactividad y otras características. Los tubos de fondo redondo y cónico pueden aumentar la recuperación de la muestra. Disponemos de tubos desechables y reutilizables en función de las necesidades de comodidad y seguridad. Los tapones de rosca proporcionan una seguridad extra para evitar fugas y derrames. Los tapones y cierres a presión facilitan la manipulación de los tubos.