PHR1612
Acetaminophen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-(Acetylamino)phenyl acetate, 4′-Acetoxyacetanilide, p-Acetoxyacetanilide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1003010
familia API
paracetamol, acetaminophen
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(c1ccc(cc1)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)