Merck
275719
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxyacetophenone
98%
Sinónimos:
4′-ethoxy acetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)