Documentos clave
BCR169
α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR169
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)