Documentos clave
BCR172
Quartz (2.50 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR172
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)