Key Documents
SLHPM33RS
Millipore
Unidad de filtración Millex®-HP (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
volume
200 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millex®-HP (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño de poro nominal de la membrana en disoluciones para uso clínico.
  • Farmacia hospitalaria: Clarificación de pequeños volúmenes de proteínas farmacéuticas, agentes de diagnóstico por imágenes, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
  • Atención directa al paciente: Eliminación de partículas de los anestésicos epidurales y otros anestésicos líquidos, así como de las disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticas y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
  • Portamembranas de filtración bidireccional
  • Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana
  • Un solo uso, apirógeno y atóxico
  • Membrana de filtración de polietersulfona precintada en una carcasa de copolímero acrílico modificado (MMA)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany