Key Documents
SLGPR33RS
Millipore
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GP, Filtro de jeringa de PES de 0,22 μm., Jeringa de jeringa PES Millipore Express®, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 50
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
≥150 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
200 mL
color
green
matrix
Millipore Express®
pore size
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
bubble point
≥59 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
General description
Los filtros de jeringa estériles Millex® son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles.
Application
Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosasBaja adsorción de proteínas
Features and Benefits
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany