Recuento y análisis de la salud celular
Deben contarse las células del cultivo para controlar el tiempo de duplicación y para cuantificación antes de los experimentos o los procesos de fabricación. Las células cultivadas requieren un control sistemático para comprobar no sólo la proliferación, sino también la viabilidad, la citotoxicidad y otros parámetros de salud celular. La elección del análisis depende del tipo de células en cultivo, de la aplicación del estudio y del rendimiento deseado. Es fundamental cuantificar, o contar, las células cultivadas antes de subcultivarlas o de su uso posterior en transfecciones, estudios genómicos, crioconservación u otras manipulaciones.
Categorías destacadas
Ofrecemos líneas celulares autenticadas y sin contaminantes, muchas de ellas en colaboración con ECACC; herramientas fundamentales para la producción de proteínas, anticuerpos, virus y vacunas.
Descubra nuestra colección de células primarias humanas validadas procedentes de células primarias humanas PromoCell®, células sanguíneas e inmunitarias primarias de BioIVT, entre otras.
Los productos aptos para células ES e iPS ofrecen soluciones de cultivo fiables para investigadores en células madre, incluidos medios y herramientas de diferenciación.
Asegure recuentos celulares precisos: el contador Coulter del tamaño de una mano ofrece resultados rápidos y precisos. Opte por hemocitómetros desechables en entornos infecciosos.
Recuento celular manual
Las cámaras de recuento celular, como el hemocitómetro con cuadrículas Neubauer, son dispositivos comunes para el recuento celular manual o visual. Se carga una pequeña alícuota de la suspensión celular en la cámara de un dispositivo de vidrio cuadriculado mediante esmerilado de precisión, en el que se dispersa por acción capilar sobre la cuadrícula grabada. Las células se visualizan al microscopio y se cuentan utilizando un contador manual. El volumen predefinido de la cámara y el sistema de cuadrícula se utilizan para calcular la concentración celular. Existen sistemas basados en imágenes que automatizan el proceso de conteo.
Recuento celular automático
En muchos dispositivos de recuento celular automático se utilizan los mismos colorantes y principios de recuento visual utilizados en la hemocitometría. A diferencia de los contadores automáticos de células, que se basan en el reconocimiento del objeto, los dispositivos basados en el principio Coulter han ganado popularidad por su usabilidad y precisión. Los contadores Coulter bombean las suspensiones celulares a través de un sensor que detecta las células en función de un cambio en la resistencia eléctrica. Esto permite una detección más fiable de las células, incluso de las células pequeñas, y recuentos celulares de gran precisión. Los modelos portátiles que caben en la mano (similares a una pipeta) permiten conteos celulares directos desde la campana de cultivo.
Ensayos de viabilidad celular
Síntesis de ADN: El control de la síntesis activa de ADN en las células es la base de algunos ensayos de proliferación celular. La replicación del ADN puede medirse incorporando nucleósidos modificados, como la 3H-timidina radiactiva o la bromodesoxiuridina no radiactiva (BrdU) que se detecta con un anticuerpo.
Actividad metabólica: Los ensayos calorimétricos que miden la actividad metabólica son adecuados para analizar la proliferación celular, la viabilidad celular y la citotoxicidad. La reducción de sales de tetrazolio como MTT, XTT y WST-1 a compuestos formazán coloreados sólo se produce en las células metabólicamente activas. La presencia de ATP también es un indicador de actividad metabólica. En el ensayo del gen reportero de luciferasa de luciérnaga, el ATP producido por las células en división se utiliza para oxidar la D-luciferina, que produce una luz bioluminiscente, que puede leerse.
Exclusión del colorante: La tinción azul de tripano se utiliza comúnmente para el recuento celular viable. Este método se basa en el principio de que las células vivas no absorben el colorante, mientras que las células muertas absorben el colorante y aparecen azules al microscopio.
Ensayos fluorescentes de viabilidad celular: El marcaje con éster N-succinimidílico de diacetato 5(6)-carboxifluoresceína (CFSE) es una opción popular para medir el número de ciclos de división celular completados en una población celular. Otro colorante permeable a la membrana, la calceína-AM, no es fluorescente por sí misma, sino que emite una fuerte fluorescencia verde cuando es hidrolizada en una célula viable. Por el contrario, el colorante nuclear yoduro de propidio (PI) sólo puede llegar al núcleo atravesando la membrana dañada de las células muertas. Dado que tanto la calceína como el PI-ADN pueden excitarse con luz de 490 nm, es posible el control simultáneo vivo/muerto con un microscopio de fluorescencia de excitación.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
- Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
- Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
- Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
- Ver todo (16)
Protocolos relacionados
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- Protocolo del ensayo con MTT para medir la viabilidad, la proliferación y la citotoxicidad celulares. Instrucciones para la preparación de los reactivos MTT y ejemplos de aplicaciones.
- Ver todo (12)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]