Documentos clave
SRP0481
Sigma-Aldrich
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 15,403.00
MXP 15,403.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 15,403.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
MXP 15,403.00
Check Cart for Availability
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
15 kDa
envase
pkg of 100 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... TRIM24(8805)
Descripción general
Human bromodomain tripartite motif containing 24 (TRIM24), also known as TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) amino-acids 896 - 1014 with N-terminal HIS-tag, MW = 15 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we