P0157
Phosphatase, Acid from potato
ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
(Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
About This Item
Productos recomendados
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥200 units/mg protein (biuret)
mol peso
111 kDa
actividad extraña
Apyrase (ATPase) ≤5% of base activity
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?