SRE0048
Phosphatase, Acid from potato
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinónimos:
Phosphatase, Acid from potato, (Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase acid optimum), Acid Phosphatase from potato
Seleccione un Tamaño
MXP 5,899.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 5,899.00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
3.0-10.0 unit/mg solid
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?