70147
Milk Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
milk solids (equivalent to 10 ml fresh milk), 1 g/L
peptone, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques