Merck
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Z-N-methyl-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein/REAXYS Number:
2462310
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)