935263
Fully Equipped Photo-electrochemical H-Cell (50 ml Volume)
Sinónimos:
IP-PECH50, Photo-electrochemical H-Cell
Aplicación
Photo- Electrochemical water splitting – Hydrogen generation
- Electro-chromism and Photo-chromism
- ECL Intensity studies
- Spectro-electrochemistry
- Solar Cell Applications
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)