Merck
28-2800
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinónimos:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Fórmula lineal:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
187.13
Beilstein:
4164348
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99.0%
grado:
SAJ special grade
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
SAJ special grade
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
mp
232 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Clave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)