MABE1529
Anti-BRD7 Antibody, clone BRM 2D3
clone BRM203, from rat
Sinónimos:
BRD7, Bromodomain-containing protein 7, 75 kDa bromodomain protein, Protein CELTIX-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BRM203, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BRD7(29117)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated BRD7 from H1299 cell lysate (Courtesy of Thomas Dobner, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitat Regensburg, D-93053 Regensburg, Germany).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BRD7 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable