Documentos clave
T-103
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 8, 500 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Testosterone Calibrator
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28O2
Peso molecular:
288.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
500 (ng/dL, Stripped Serum)
Formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)