900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
Sinónimos:
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16-,17-,18+,19-/m1/s1
Clave InChI
DZUXGQBLFALXCR-HBYHEDERSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)